Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX1A Protein
A cDNA sequence encoding the STX1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6804
Name STX1A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol STX1A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15994209
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13633-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984209
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13633-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974209
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13633-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
6804
Research Use Only
STX1A
Human
Untagged
STX1A protein solution (1 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
STX1A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKDRTQELRT AKDSDDDDDV AVTVDRDRFM DEFFEQVEEI RGFIDKIAEN VEEVKRKHSA ILASPNPDEK TKEELEELMS DIKKTANKVR SKLKSIEQSI EQEEGLNRSS ADLRIRKTQH STLSRKFVEV MSEYNATQSD YRERCKGRIQ RQLEITGRTT TSEELEDMLE SGNPAIFASG IIMDSSISKQ ALSEIETRHS EIIKLENSIR ELHDMFMDMA MLVESQGEMI DRIEYNVEHA VDYVERAVSD TKKAVKYQSK ARRKK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.