Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STRADA Protein
A cDNA sequence encoding the STRADA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name STRADA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13624-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13624-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13624-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
STRADA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STRADA protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFLVSK PERIRTNDAS SESIASFSKQ EVMSSFLPEG GCYELLTVIG KGFEDLMTVN LARYKPTGEY VTVRRINLEA CSNEMVTFLQ GELHVSKLFN HPNIVPYRAT FIADNELWVV TSFMAYGSAK DLICTHFMDG MNELAIAYIL QGVLKALDYI HHMGYVHRSV KASHILISVD GKVYLSGLRS NLSMISHGQR QRVVHDFPKY SVKVLPWLSP EVLQQNLQGY DAKSDIYSVG ITACELANGH VPFKDMPATQ MLLEKLNGTV PCLLDTSTIP AEELTMSPSR SVANSGLSDS LTTSTPRPSN GPVPAPS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.