Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STMN3 Protein
A cDNA sequence encoding the STMN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | STMN3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904179
|
enQuireBio™
QP13622-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15984169
|
enQuireBio™
QP13622-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15994169
|
enQuireBio™
QP13622-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
STMN3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STMN3 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDMEVKQLDK RASGQSFEVI LKSPSDLSPE SPMLSSPPKK KDTSLEELQK RLEAAEERRK TQEAQVLKQL AERREHEREV LHKALEENNN FSRQAEEKLN YKMELSKEIR EAHLAALRER LREKELHAAE VRRNKEQREE MSG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |