Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STMN2 Protein
A cDNA sequence encoding the STMN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | STMN2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15974169
|
enQuireBio™
QP13621-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954169
|
enQuireBio™
QP13621-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964169
|
enQuireBio™
QP13621-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
STMN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The STMN2 protein solution contains 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDMEVKQINK RASGQAFELI LKPPSPISEA PRTLASPKKK DLSLEEIQKK LEAAEERRKS QEAQVLKQLA EKREHEREVL QKALEENNNF SKMAEEKLIL KMEQIKENRE ANLAAIIERL QEKERHAAEV RRNKELQVEL SG | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |