missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STC 2 Protein

A cDNA sequence encoding the STC 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 1590.00 CHF

Spezifikation

Gen-ID (Entrez) 8614
Name STC 2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol STC2
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15904149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13613-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15994139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13613-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15984139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13613-100UG
100 μg
1590.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

8614
Research Use Only
STC2
Human
Untagged
Filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer, 20mM NaCl, pH 7.5.
STC 2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
TDATNPPEGP QDRSSQQKGR LSLQNTAEIQ HCLVNAGDVG CGVFECFENN SCEIRGLHGI CMTFLHNAGKFDAQGKSFIK DALKCKAHAL RHRFGCISRK CPAIREMVSQ LQRECYLKHD LCAAAQENTR VIVEMIHFKDLLLHEPYVDL VNLLLTCGEE VKEAITHSVQ VQCEQNWGSL CSILSFCTSA IQKPPTAPPE RQPQVDRTKLSRAHHGEAGH HLPEPSSRET GRGAKGERGS KSHPNAHARG RVGGLGAQGP SGSSEWEDEQ SEYSDIRRAAADYKDDDDK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications