Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAR Protein
A cDNA sequence encoding the STAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name STAR Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13609-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13609-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13609-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
STAR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The STAR solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEETLYSDQE LAYLQQGEEA MQKALGILSN QEGWKKESQQ DNGDKVMSKV VPDVGKVFRL EVVVDQPMER LYEELVERME AMGEWNPNVK EIKVLQKIGK DTFITHELAA EAAGNLVGPR DFVSVRCAKR RGSTCVLAGM ATDFGNMPEQ KGVIRAEHGP TCMVLHPLAG SPSKTKLTWL LSIDLKGWLP KSIINQVLSQ TQVDFANHLR KRLESHPASE ARC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.