Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAC Protein
A cDNA sequence encoding the STAC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name STAC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13605-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13605-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13605-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
STAC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STAC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMIPPSSP REDGVDGLPK EAVGAEQPPS PASTSSQESK LQKLKRSLSF KTKSLRSKSA DNFFQRTNSE DMKLQAHMVA EISPSSSPLP APGSLTSTPA RAGLHPGGKA HAFQEYIFKK PTFCDVCNHM IVGTNAKHGL RCKACKMSIH HKCTDGLAPQ RCMGKLPKGF RRYYSSPLLI HEQFGCIKEV MPIACGNKVD PVYETLRFGT SLAQRTKKGS SGSGSDSPHR TSTSDLVEVP EEANGPGGGY DLRKRSNSVF TYPENGTDDF RDPAKNINHQ GSLSKDPLQM NTYVALYKFV PQENEDLEMR PGDIITLLED SNEDWWKGKI QDRIGFFPAN FVQRLQQNEK IFRCVRTFIG CKEQGQITLK ENQICVSSEE EQDGFIRVLS GKKKGLIPLD VLENI
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.