Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST3GAL5 Protein
A cDNA sequence encoding the ST3GAL5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ST3GAL5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13602-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13602-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15954109
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP13602-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Specifications
ST3GAL5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ST3GAL5 protein solution (1 mg/ml) containing In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLKLNYTT EECDMKKMHY VDPDHVKRAQ KYAQQVLQKE CRPKFAKTSM ALLFEHRYSV DLLPFVQKAP KDSEAESKYD PPFGFRKFSS KVQTLLELLP EHDLPEHLKA KTCRRCVVIG SGGILHGLEL GHTLNQFDVV IRLNSAPVEG YSEHVGNKTT IRMTYPEGAP LSDLEYYSND LFVAVLFKSV DFNWLQAMVK KETLPFWVRL FFWKQVAEKI PLQPKHFRIL NPVIIKETAF DILQYSEPQS RFWGRDKNVP TIGVIAVVLA THLCDEVSLA GFGYDLNQPR TPLHYFDSQC MAAMNFQTMH NVTTETKFLL KLVKEGVVKD LSGGIDREF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.