Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSR2 Protein
A cDNA sequence encoding the SSR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name SSR2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13595-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13595-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13595-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SSR2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SSR2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEGARLL ASKSLLNRYA VEGRDLTLQY NIYNVGSSAA LDVELSDDSF PPEDFGIVSG MLNVKWDRIA PASNVSHTVV LRPLKAGYFN FTSATITYLA QEDGPVVIGS TSAPGQGGIL AQREFDRRFS PHFLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.