Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRR1B Protein
A cDNA sequence encoding the SPRR1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SPRR1B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15904059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13584-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13584-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15994049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13584-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SPRR1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SPRR1B filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS SQQQKQPCTP PPQLQQQQVK QPCQPPPQEP CIPKTKEPCH PKVPEPCHPK VPEPCQPKVP EPCHPKVPEP CPSIVTPAPA QQKTKQK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.