Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRED1 Protein
A cDNA sequence encoding the SPRED1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SPRED1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13583-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13583-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13583-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SPRED1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SPRED1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEETAT SDNDNSYARV RAVVMTRDDS SGGWLPLGGS GLSSVTVFKV PHQEENGCAD FFIRGERLRD KMVVLECMLK KDLIYNKVTP TFHHWKIDDK KFGLTFQSPA DARAFDRGIR RAIEDISQGC PESKNEAEGA DDLQANEEDS SSSLVKDHLF QQETVVTSEP YRSSNIRPSP FEDLNARRVY MQSQANQITF GQPGLDIQSR SMEYVQRQIS KECGSLKSQN RVPLKSIRHV SFQDEDEIVR INPRDILIRR YADYRHPDMW KNDLERDDAD SSIQFSKPDS KKSDYLYSCG DETKLSSPKD SVVFKTQPSS LKIKKSKRRK EDGERSRCVY CQERFNHEEN VRGKCQDAPD PIKRCIYQVS CMLCAESMLY HCMSDSEGDF SDPCSCDTSD DKFCLRWLAL VALSFIVPCM CCYVPLRMCH RCGEACGCCG GKHKAAG
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.