Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the SPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SPP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15954039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13580-HIS-EC-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13580-HIS-EC-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SPP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Osteopontin was lyophilized from a 0.2microm filtered solution of 20mM PB and 150mM NaCl, pH 7.2.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
IPVKQADSGSSEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPSQKQNLLAPQNAVSSEETNDFKQETLPSKSNESHDHMDDMDDEDDDDHVDSQDSIDSNDSDDVDDTDDSHQSDESHHSDESDELVTDFPTDLPATEVFTPVVPTVDTYDGRGDSVVYGLRSKSKKFRRPDIQYPDATDEDITSHMESEELNGAYKAIPVAQDLNAPSDWDSRGKDSYETSQLDDQSAETHSHKQSRLYKRKANDESNEHSDVIDSQELSKVSREFHSHEFHSHEDMLVVDPKSKEEDKHLKFRISHELDSASSEVNVDHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.