Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SP100 Protein
A cDNA sequence encoding the SP100 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Name SP100 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13565-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13565-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13565-1MG
1 mg
5645.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SP100 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Sp100 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MAGGGGDLST RRLNECISPV ANEMNHLPAH SHDLQRMFTE DQGVDDRLLY DIVFKHFKRN KVEISNAIKK TFPFLEGLRD RDLITNKMFE DSQDSCRNLV PVQRVVYNVL SELEKTFNLP VLEALFSDVN MQEYPDLIHI YKGFENVIHD KLPLQESEEE EREERSGLQL SLEQGTGENS FRSLTWPPSG SPSHAGTTPP ENGLSEHPCE TEQINAKRKD TTSDKDDSLG SQQTNEQCAQ KAEPTESCEQ IAVQVNNGDA GREMPCPLPC DEESPEAELH NHGIQINSCS VRLVDIKKEK PFSNSKVECQ AQARTHHNQA SDIIVISSED SEGSTDVDEP LEVFISAPRS EPVINNDNPL ESNDEKEGQE ATCSRPQIVP EPMDFRKLST FRESFKKRVI GQDHDFSESS EEEAPAEASS GALRSKHGEK APMTSRSTST WRIPSRKRRF SSSDFSDLSN GEELQETCSS SLRRGSGSQP QEPENKKCSC VMCFPKGVPR SQEARTESSQ ASDMMDTMDV ENNSTLEKHS GKRRKKRRHR SKVNGLQRGR KKDRPRKHLT LNNKVQKKRW QQRGRKANTR PLKRRRKRGP RIPKDENINF KQSELPVTCG EVKGTLYKER FKQGTSKKCI QSEDKKWFTP REFEIEGDRG ASKNWKLSIR CGGYTLKVLM ENKFLPEPPS TRKKRILESH NNTLVDPCEE HKKKNPDASV KFSEFLKKCS ETWKTIFAKE KGKFEDMAKA DKAHYEREMK TYIPPKGEKK KKFKDPNAPK RPPLAFFLFC SEYRPKIKGE HPGLSIDDVV KKLAGMWNNT AAADKQFYEK KAAKLKEKYK KDIAAYRAKG KPNSAKKRVV KAEKSKKKKE EEEDEEDEQE EENEEDDDK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.