missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein

Artikelnummer. 18108610
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und DTT .
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und DTT mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18108610

Marke: R&D Systems™ 1314SH025/CF

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und DTT .
Gen-ID (Entrez) 6469
Molekulargewicht 20 kDa
Name Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197,with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE with silver staining, under reducing conditions.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt