Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und NaCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und NaCl.
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000184.1 |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und NaCl mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 6469 |
| Molekulargewicht | 20 kDa |
| Name | Sonic Hedgehog/Shh (C24II), N-Terminus |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile),with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |