Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNX5 Protein
A cDNA sequence encoding the SNX5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | SNX5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973959
|
enQuireBio™
QP13556-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953959
|
enQuireBio™
QP13556-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963959
|
enQuireBio™
QP13556-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SNX5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNX5 protein solution (0.25 mg/ml) in phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAVPEL LQQQEEDRSK LRSVSVDLNV DPSLQIDIPD ALSERDKVKF TVHTKTTLPT FQSPEFSVTR QHEDFVWLHD TLIETTDYAG LIIPPAPTKP DFDGPREKMQ KLGEGEGSMT KEEFAKMKQE LEAEYLAVFK KTVSSHEVFL QRLSSHPVLS KDRNFHVFLE YDQDLSVRRK NTKEMFGGFF KSVVKSADEV LFTGVKEVDD FFEQEKNFLI NYYNRIKDSC VKADKMTRSH KNVADDYIHT AACLHSLALE EPTVIKKYLL KVAELFEKLR KVEGRVSSDE DLKLTELLRY YMLNIEAAKD LLYRRTKALI DYENSNKALD KARLKSKDVK LAEAHQQECC QKFEQLSESA KEELINFKRK RVAAFRKNLI EMSELEIKHA RNNVSLLQSC IDLFKNN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |