Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNTN Protein
A cDNA sequence encoding the SNTN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name SNTN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13553-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13553-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13553-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SNTN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNTN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50% glycerol and 0.15M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGGCMHSTQD KSLHLEGDPN PSAAPTSTCA PRKMPKRISI SKQLASVKAL RKCSDLEKAI ATTALIFRNS SDSDGKLEKA IAKDLLQTQF RNFAEGQETK PKYREILSEL DEHTENKLDF EDFMILLLSI TVMSDLLQNI RNVKIMK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.