missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPC Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | SNRPC Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15953919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15983919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15933919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15943919
|
enQuireBio™
QP13544-HIS-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SNRPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
MPKFYCDYCD TYLTHDSPSV RKTHCSGRKH KENVKDYYQK WMEEQAQSLI DKTTAAFQQG KIPPTPFSAP PPAGAMIPPP PSLPGPPRPG MMPAPHMGGP PMMPMMGPPP PGMMPVGPAP GMRPPMGGHM PMMPGPPMMR PPARPMMVPT RPGMTRPDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
His | |
SNRPC is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |