missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SNRPA1 Protein

A cDNA sequence encoding the SNRPA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 1735.00 CHF

Spezifikation

Name SNRPA1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13542-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15993909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13542-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15983909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13542-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

SNRPA1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SNRPA1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl,2mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVKLTAELIE QAAQYTNAVR DRELDLRGYK IPVIENLGAT LDQFDAIDFS DNEIRKLDGF PLLRRLKTLL VNNNRICRIG EGLDQALPCL TELILTNNSL VELGDLDPLA SLKSLTYLSI LRNPVTNKKH YRLYVIYKVP QVRVLDFQKV KLKERQEAEK MFKGKRGAQL AKDIARRSKT FNPGAGLPTD KKKGGPSPGD VEAIKNAIAN ASTLAEVERL KGLLQSGQIP GRERRSGPTD DGEEEMEEDT VTNGS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications