Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAPIN Protein
A cDNA sequence encoding the SNAPIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Name SNAPIN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13534-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15993879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13534-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13534-1MG
1 mg
2605.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SNAPIN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM DTT, 2mM EDTA, 0.2M NaCl, and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGAGSAAVS GAGTPVAGPT GRDLFAEGLL EFLRPAVQQL DSHVHAVRES QVELREQIDN LATELCRINEDQKVALDLDP YVKKLLNARR RVVLVNNILQ NAQERLRRLN HSVAKETARR RAMLDSGIYP PGSPGK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.