Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAPC1 Protein
A cDNA sequence encoding the SNAPC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name SNAPC1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13533-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13533-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13533-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SNAPC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SNAPC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGTPPGL QTDCEALLSR FQETDSVRFE DFTELWRNMK FGTIFCGRMR NLEKNMFTKE ALALAWRYFL PPYTFQIRVG ALYLLYGLYN TQLCQPKQKI RVALKDWDEV LKFQQDLVNA QHFDAAYIFR KLRLDRAFHF TAMPKLLSYR MKKKIHRAEV TEEFKDPSDR VMKLITSDVL EEMLNVHDHY QNMKHVISVD KSKPDKALSL IKDDFFDNIK NIVLEHQQWH KDRKNPSLKS KTNDGEEKME GNSQETERCE RAESLAKIKS KAFSVVIQAS KSRRHRQVKL DSSDSDSASG QGQVKATRKK EKKERLKPAG RKMSLRNKGN VQNIHKEDKP LSLSMPVITE EEENESLSGT EFTASKKRRK H
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.