Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAP23 Protein
A cDNA sequence encoding the SNAP23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4195.00 CHF
Spezifikation
Name | SNAP23 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15903879
|
enQuireBio™
QP13531-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15993869
|
enQuireBio™
QP13531-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15983869
|
enQuireBio™
QP13531-1MG |
1 mg |
4195.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SNAP23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDNLSSEEIQ QRAHQITDES LESTRRILGL AIESQDAGIK TITMLDEQKE QLNRIEEGLD QINKDMRETE KTLTELNKCC GLCVCPCNRT KNFESGKAYK TTWGDGGENS PCNVVSKQPG PVTNGQLQQP TTGAASGGYI KRITNDARED EMEENLTQVG SILGNLKDMA LNIGNEIDAQ NPQIKRITDK ADTNRDRIDI ANARAKKLID S | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |