Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAI2 Protein
A cDNA sequence encoding the SNAI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name SNAI2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973869
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13530-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963869
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13530-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953869
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13530-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SNAI2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SNAI2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPRSFLV KKHFNASKKP NYSELDTHTV IISPYLYESY SMPVIPQPEI LSSGAYSPIT VWTTAAPFHA QLPNGLSPLS GYSSSLGRVS PPPPSDTSSK DHSGSESPIS DEEERLQSKL SDPHAIEAEK FQCNLCNKTY STFSGLAKHK QLHCDAQSRK SFSCKYCDKE YVSLGALKMH IRTHTLPCVC KICGKAFSRP WLLQGHIRTH TGEKPFSCPH CNRAFADRSN LRAHLQTHSD VKKYQCKNCS KTFSRMSLLH KHEESGCCVA H
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.