Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMNDC1 Protein
A cDNA sequence encoding the SMNDC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SMNDC1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13527-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13527-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13527-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SMNDC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SMNDC1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEDLAKQLA SYKAQLQQVE AALSGNGENE DLLKLKKDLQ EVIELTKDLL STQPSETLAS SDSFASTQPT HSWKVGDKCM AVWSEDGQCY EAEIEEIDEE NGTAAITFAG YGNAEVTPLL NLKPVEEGRK AKEDSGNKPM SKKEMIAQQR EYKKKKALKK AQRIKELEQE REDQKVKWQQ FNNRAYSKNK KGQVKRSIFA SPESVTGKVG VGTCGIADKP MTQYQDTSKY NVRHLMPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.