Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF7 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SLAMF7 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13520-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13520-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13520-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SLAMF7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLAMF7 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
SGPVKELVGS VGGAVTFPLK SKVKQVDSIV WTFNTTPLVT IQPEGGTIIV TQNRNRERVD FPDGGYSLKL SKLKKNDSGI YYVGIYSSSL QQPSTQEYVL HVYEHLSKPK VTMGLQSNKN GTCVTNLTCC MEHGEEDVIY TWKALGQAAN ESHNGSILPI SWRWGESDMT FICVARNPVS RNFSSPILAR KLCEGAADDP DSSMLEHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.