Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6504
Name SLAMF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol SLAMF1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13518-HIS-EC-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13518-HIS-EC-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15933829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13518-HIS-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13518-HIS-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
6504
Research Use Only
SLAMF1
Human
His
SLAMF1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
SLAMF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASYGTGG RMMNCPKILR QLGSKVLLPL TYERINKSMN KSIHIVVTMA KSLENSVENK IVSLDPSEAG PPRYLGDRYK FYLENLTLGI RESRKEDEGW YLMTLEKNVS VQRFCLQLRL YEQVSTPEIK VLNKTQENGT CTLILGCTVE KGDHVAYSWS EKAGTHPLNP ANSSHLLSLT LGPQHADNIY ICTVSNPISN NSQTFSPWPG CRTDPSETKP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.