Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SKA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SKA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | SKA1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943819
|
enQuireBio™
QP13515-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963819
|
enQuireBio™
QP13515-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953819
|
enQuireBio™
QP13515-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SKA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SKA1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSDLE QLCSHVNEKI GNIKKTLSLR NCGQEPTLKT VLNKIGDEII VINELLNKLE LEIQYQEQTN NSLKELCESL EEDYKDIEHL KENVPSHLPQ VTVTQSCVKG SDLDPEEPIK VEEPEPVKKP PKEQRSIKEM PFITCDEFNG VPSYMKSRLT YNQINDVIKE INKAVISKYK ILHQPKKSMN SVTRNLYHRF IDEETKDTKG RYFIVEADIK EFTTLKADKK FHVLLNILRH CRRLSEVRGG GLTRYVIT | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |