Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC9 Protein
A cDNA sequence encoding the SIGLEC9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SIGLEC9 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13501-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13501-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13501-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SIGLEC9 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIGLEC9 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPQTSKLLT MQSSVTVQEG LCVHVPCSFS YPSHGWIYPG PVVHGYWFRE GANTDQDAPV ATNNPARAVW EETRDRFHLL GDPHTKNCTL SIRDARRSDA GRYFFRMEKG SIKWNYKHHR LSVNVTALTH RPNILIPGTL ESGCPQNLTC SVPWACEQGT PPMISWIGTS VSPLDPSTTR SSVLTLIPQP QDHGTSLTCQ VTFPGASVTT NKTVHLNVSY PPQNLTMTVF QGDGTVSTVL GNGSSLSLPE GQSLRLVCAV DAVDSNPPAR LSLSWRGLTL CPSQPSNPGV LELPWVHLRD AAEFTCRAQN PLGSQQVYLN VSLQSKATSG VTQGLEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.