Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC5 Protein
A cDNA sequence encoding the SIGLEC5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name SIGLEC5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13498-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15993759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13498-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13498-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SIGLEC5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIGLEC5 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4).
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLEKPVYEL QVQKSVTVQE GLCVLVPCSF SYPWRSWYSS PPLYVYWFRD GEIPYYAEVV ATNNPDRRVK PETQGRFRLL GDVQKKNCSL SIGDARMEDT GSYFFRVERG RDVKYSYQQN KLNLEVTALI EKPDIHFLEP LESGRPTRLS CSLPGSCEAG PPLTFSWTGN ALSPLDPETT RSSELTLTPR PEDHGTNLTC QMKRQGAQVT TERTVQLNVS YAPQTITIFR NGIALEILQN TSYLPVLEGQ ALRLLCDAPS NPPAHLSWFQ GSPALNATPI SNTGILELRR VRSAEEGGFT CRAQHPLGFL QIFLNLSVYS LPQLLGPSCS WEAEGLHCRC SFRARPAPSL CWRLEEKPLE GNSSQGSFKV NSSSAGPWAN SSLILHGGLS SDLKVSCKAW NIYGSQSGSV LLLQGRSNLG TGVVPAALLE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.