Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SH3BGRL2 Protein
A cDNA sequence encoding the SH3BGRL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name SH3BGRL2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13488-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13488-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13488-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SH3BGRL2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SH3BGRL2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVIRVFI ASSSGFVAIK KKQQDVVRFL EANKIEFEEV DITMSEEQRQ WMYKNVPPEK KPTQGNPLPP QIFNGDRYCG DYDSFFESKE SNTVFSFLGL KPRLASKAEP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.