Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SGTA Protein
A cDNA sequence encoding the SGTA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3270.00 CHF
Spezifikation
Name | SGTA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973719
|
enQuireBio™
QP13484-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963719
|
enQuireBio™
QP13484-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953719
|
enQuireBio™
QP13484-1MG |
1 mg |
3270.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SGTA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SGTA Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDNKKRLAYA IIQFLHDQLR HGGLSSDAQE SLEVAIQCLE TAFGVTVEDS DLALPQTLPE IFEAAATGKE MPQDLRSPAR TPPSEEDSAE AERLKTEGNE QMKVENFEAA VHFYGKAIEL NPANAVYFCN RAAAYSKLGN YAGAVQDCER AICIDPAYSK AYGRMGLALS SLNKHVEAVA YYKKALELDP DNETYKSNLK IAELKLREAP SPTGGVGSFD IAGLLNNPGF MSMASNLMNN PQIQQLMSGM ISGGNNPLGT PGTSPSQNDL ASLIQAGQQF AQQMQQQNPE LIEQLRSQIR SRTPSASNDD QQELEHHHHH H | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |