Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFRP4 Protein
A cDNA sequence encoding the SFRP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SFRP4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13478-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13478-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13478-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SFRP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Flag Tag
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
PGDYKDDDDK PAGVRGAPCE AVRIPMCRHM PWNITRMPNH LHHSTQENAI LAIEQYEELV DVNCSAVLRF FLCAMYAPIC TLEFLHDPIK PCKSVCQRAR DDCEPLMKMY NHSWPESLAC DELPVYDRGV CISPEAIVTD LPEDVKWIDI TPDMMVQERP LDVDCKRLSP DRCKCKKVKP TLATYLSKNY SYVIHAKIKA VQRSGCNEVT TVVDVKEIFK SSSPIPRTQV PLITNSSCQC PHILPHQDVL IMCYEWRSRM MLLENCLVEK WRDQLSKRSI QWEERLQEQR RTVQDKKKTA GRTSRSNPPK PKGKPPAPKP ASPKKNIKTR SAQKRTNPKR V
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.