Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERTAD2 Protein
A cDNA sequence encoding the SERTAD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 9792 |
---|---|
Name | SERTAD2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | SERTAD2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983679
|
enQuireBio™
QP13471-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973679
|
enQuireBio™
QP13471-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963679
|
enQuireBio™
QP13471-100UG |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
9792 | |
Research Use Only | |
SERTAD2 | |
Human | |
His | |
The SERTAD2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
SERTAD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLGKGGK RKFDEHEDGL EGKIVSPCDG PSKVSYTLQR QTIFNISLMK LYNHRPLTEP SLQKTVLINN MLRRIQEELK QEGSLRPMFT PSSQPTTEPS DSYREAPPAF SHLASPSSHP CDLGSTTPLE ACLTPASLLE DDDDTFCTSQ AMQPTAPTKL SPPALLPEKD SFSSALDEIE ELCPTSTSTE AATAATDSVK GTSSEAGTQK LDGPQESRAD DSKLMDSLPG NFEITTSTGF LTDLTLDDIL FADIDTSMYD FDPCTSSSGT ASKMAPVSAD DLLKTLAPYS SQPVTPSQPF KMDLTELDHI MEVLVGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |