Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPING1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPING1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3475.00 CHF
Spezifikation
Name | SERPING1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983659
|
enQuireBio™
QP13468-HIS-EC-10UG |
10 μg |
131.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15903669
|
enQuireBio™
QP13468-HIS-EC-50UG |
50 μg |
203.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15993659
|
enQuireBio™
QP13468-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3475.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SERPING1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SERPING1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNPNATSSSS QDPESLQDRG EGKVATTVIS KMLFVEPILE VSSLPTTNST TNSATKITAN TTDEPTTQPT TEPTTQPTIQ PTQPTTQLPT DSPTQPTTGS FCPGPVTLCS DLESHSTEAV LGDALVDFSL KLYHAFSAMK KVETNMAFSP FSIASLLTQV LLGAGENTKT NLESILSYPK DFTCVHQALK GFTTKGVTSV SQIFHSPDLA IRDTFVNASR TLYSSSPRVL SNNSDANLEL INTWVAKNTN NKISRLLDSL PSDTRLVLLN AIYLSAKWKT TFDPKKTRME PFHFKNSVIK VPMMNSKKYP VAHFIDQTLK AKVGQLQLSH NLSLVILVPQ NLKHRLEDME QALSPSVFKA IMEKLEMSKF QPTLLTLPRI KVTTSQDMLS IMEKLEFFDF SYDLNLCGLT EDPDLQVSAM QHQTVLELTE TGVEAAAASA ISVARTLLVF EVQQPFLFVL WDQQHKFPVF MGRVYDPRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |