Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA4 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SERPINA4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13457-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13457-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13457-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SERPINA4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SERPINA4 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in phosphate buffered saline pH 7.4 and 5% (w/v) Trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
QLHVEHDGES CSNSSHQQIL ETGEGSPSLK IAPANADFAF RFYYLIASET PGKNIFFSPL SISAAYAMLS LGACSHSRSQ ILEGLGFNLT ELSESDVHRG FQHLLHTLNL PGHGLETRVG SALFLSHNLK FLAKFLNDTM AVYEAKLFHT NFYDTVGTIQ LINDHVKKET RGKIVDLVSE LKKDVLMVLV NYIYFKALWE KPFISSRTTP KDFYVDENTT VRVPMMLQDQ EHHWYLHDRY LPCSVLRMDY KGDATVFFIL PNQGKMREIE EVLTPEMLMR WNNLLRKRNF YKKLELHLPK FSISGSYVLD QILPRLGFTD LFSKWADLSG ITKQQKLEAS KSFHKATLDV DEAGTEAAAA TSFAIKFFSA QTNRHILRFN RPFLVVIFST STQSVLFLGK VVDPTKPHHH HHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.