missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA1 Protein

A cDNA sequence encoding the SERPINA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 1530.00 CHF

Spezifikation

Name SERPINA1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität 3∼5 mg SERPINA1 will inhibit 1 mg PPE with an activity of 10.8 units per mg protein.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985398
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10864-20UG
20 μg
131.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15965398
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10864-100UG
100 μg
203.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15975398
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10864-1MG
1 mg
1530.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

SERPINA1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Rice
MPSSVSWGIL LLAGLCCLVP VSLAEDPQGD AAQKTDTSHH DQDHPTFNKI TPNLAEFAFS LYRQLAHQSN STNIFFSPVS IATAFAMLSL GTKADTHDEI LEGLNFNLTE IPEAQIHEGF QELLRTLNQP DSQLQLTTGN GLFLSEGLKL VDKFLEDVKK LYHSEAFTVN FGDTEEAKKQ INDYVEKGTQ GKIVDLVKEL DRDTVFALVN YIFFKGKWER PFEVKDTEEE DFHVDQVTTV KVPMMKRLGM FNIQHCKKLS SWVLLMKYLG NATAIFFLPD EGKLQHLENE LTHDIITKFL ENEDRRSASL HLPKLSITGT YDLKSVLGQL GITKVFSNGA DLSGVTEEAP LKLSKAVHKA VLTIDEKGTE AAGAMFLEAI PMSIPPEVKF NKPFVFLMIE QNTKSPLFMG KVVNPTQK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
3∼5 mg SERPINA1 will inhibit 1 mg PPE with an activity of 10.8 units per mg protein.
Human
Untagged
SERPINA1 was lyophilized from a concentrated solution containing recombinant Albumin.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications