Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | SERPINA1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973619
|
enQuireBio™
QP13455-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15943619
|
enQuireBio™
QP13455-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15923619
|
enQuireBio™
QP13455-100UG |
100 μg |
131.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953619
|
enQuireBio™
QP13455-500UG |
500 μg |
203.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15933619
|
enQuireBio™
QP13455-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963619
|
enQuireBio™
QP13455-5MG |
5 mg |
1015.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SERPINA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
MEDPQGDAAQ KTDTSHHDQD HPTFNKITPN LAEFAFSLYR QLAHQSNSTN IFFSPVSIAT AFAMLSLGTK ADTHDEILEG LNFNLTEIPE AQIHEGFQEL LRTLNQPDSQ LQLTTGNGLF LSEGLKLVDK FLEDVKKLYH SEAFTVNFGD TEEAKKQIND YVEKGTQGKI VDLVKELDRD TVFALVNYIF FKGKWERPFE VKDTEEEDFH VDQVTTVKVP MMKRLGMFNI QHCKKLSSWV LLMKYLGNAT AIFFLPDEGK LQHLENELTH DIITKFLENE DRRSASLHLP KLSITGTYDL KSVLGQLGIT KVFSNGADLS GVTEEAPLKL SKAVHKAVLT IDEKGTEAAG AMFLEAIPMS IPPEVKFNKP FVFLMIDQNT KSPLFMGKVV NPTQK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM DTT, 10% glycerol, and 2mM EDTA. |