Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCRN1 Protein
A cDNA sequence encoding the SCRN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name SCRN1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15903569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13437-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15993559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13437-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13437-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SCRN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SCRN1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) , 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAPPS YCFVAFPPRA KDGLVVFGKN SARPRDEVQE VVYFSAADHE PESKVECTYI SIDQVPRTYA IMISRPAWLW GAEMGANEHG VCIANEAINT REPAAEIEAL LGMDLVRLGL ERGETAKEAL DVIVSLLEEH GQGGNYFEDA NSCHSFQSAY LIVDRDEAWV LETIGKYWAA EKVTEGVRCI CSQLSLTTKM DAEHPELRSY AQSQGWWTGE GEFNFSEVFS PVEDHLDCGA GKDSLEKQEE SITVQTMMNT LRDKASGVCI DSEFFLTTAS GVSVLPQNRS SPCIHYFTGT PDPSRSIFKP FIFVDDVKLV PKTQSPCFGD DDPAKKEPRF QEKPDRRHEL YKAHEWARAI IESDQEQGRK LRSTMLELEK QGLEAMEEIL TSSEPLDPAE VGDLFYDCVD TEIKFFK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.