Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCP2D1 Protein
A cDNA sequence encoding the SCP2D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 140856 |
---|---|
Name | SCP2D1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | SCP2D1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973559
|
enQuireBio™
QP13436-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963559
|
enQuireBio™
QP13436-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953559
|
enQuireBio™
QP13436-100UG |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
140856 | |
Research Use Only | |
SCP2D1 | |
Human | |
His | |
SCP2D1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
SCP2D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MWKRSDH QPKIKAEDGP LVGQFEVLGS VPEPAMPHPL ELSEFESFPV FQDIRLHIRE VGAQLVKKVN AVFQLDITKN GKTILRWTID LKNGSGDMYP GPARLPADTV FTIPESVFME LVLGKMNPQK AFLAGKFKVS GKVLLSWKLE RVFKDWAKF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |