Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCGN Protein
A cDNA sequence encoding the SCGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name SCGN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13430-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13430-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13430-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SCGN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SCGN His-Tag (1 mg/ml) protein is supplied in 20mM Tris HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDSSREPTLG RLDAAGFWQV WQRFDADEKG YIEEKELDAF FLHMLMKLGT DDTVMKANLH KVKQQFMTTQ DASKDGRIRM KELAGMFLSE DENFLLLFRR ENPLDSSVEF MQIWRKYDAD SSGFISAAEL RNFLRDLFLH HKKAISEAKL EEYTGTMMKI FDRNKDGRLD LNDLARILAL QENFLLQFKM DACSTEERKR DFEKIFAYYD VSKTGALEGP EVDGFVKDMM ELVQPSISGV DLDKFREILL RHCDVNKDGK IQKSELALCL GLKINP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.