Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human SCF Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
200 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 1-5 ng/mL.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 4254 |
| Molekulargewicht | M.W. (theroretical): 19 kDa |
| Name | SCF/c-kit Ligand |
| Menge | 1 mg |
| Quelle | E. coli-derived human SCF/c-kit Ligand protein Glu26-Ala189,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |