Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the SAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name SAT2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13424-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13424-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13424-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SAT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SAT2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASVRIREAK EGDCGDILRL IRELAEFEKL SDQVKISEEA LRADGFGDNP FYHCLVAEIL PAPGKLLGPC VVGYGIYYFI YSTWKGRTIY LEDIYVMPEY RGQGIGSKII KKVAEVALDK GCSQFRLAVL DWNQRAMDLY KALGAQDLTE AEGWHFFCFQ GEATRKLAGK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.