Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAP18 Protein
A cDNA sequence encoding the SAP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4340.00 CHF
Spezifikation
Name | SAP18 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983489
|
enQuireBio™
QP13413-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973489
|
enQuireBio™
QP13413-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963489
|
enQuireBio™
QP13413-1MG |
1 mg |
4340.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SAP18 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SAP18 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVESRVTQE EIKKEPEKPI DREKTCPLLL RVFTTNNGRH HRMDEFSRGN VPSSELQIYT WMDATLKELT SLVKEVYPEA RKKGTHFNFA IVFTDVKRPG YRVKEIGSTM SGRKGTDDSM TLQSQKFQIG DYLDIAITPP NRAPPPSGRM RPY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |