Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sal-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sal-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10146-ma-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982898
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001278375.1
Sal-like protein 1
Research Use Only
SALL2
Recombinant Protein
Mammal
MSRRKQRKPQ QLISDCEGPS ASENGDASEE DHPQVCAKCC AQFTDPTEFL AHQNACSTDP PVMVIIGGQE NPNNSSASSE PRPEGHNNPQ VMDTEHSNPP DSGSSVPTDP TWGPERRGEE SPGHFLVAAT GTAAGGGGGL ILASPKLGAT PLPPESTPAP PPPPPPPPPP GVGSGHLNIP LILEELRVLQ QRQIHQMQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6297
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol