Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAA4 Protein
A cDNA sequence encoding the SAA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6291
Name SAA4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol SAA4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13410-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13410-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13410-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
6291
Research Use Only
SAA4
Human
His
The SAA4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 0.5mM EDTA.
SAA4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MWRSFFKEAL QGVGDMGRAY WDIMISNHQN SNRYLYARGN YDAAQRGPGG VWAAKLISRS RVYLQGLIDY YLFGNSSTVL EDSKSNEKAE EWGRSGKDPD RFRPDGLPKK Y
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.