Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAA Protein
A cDNA sequence encoding the SAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Name SAA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The biological activity determined by its ability to down-regulate lipid biosynthesis in aortic smooth muscle cells. The effective concentration was found to be 4microm.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15945388
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10860-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965388
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10860-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955388
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10860-1MG
1 mg
1060.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SAA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
RSFFSFLGEA FDGARDMWRA YSDMREANYI GSDKYFHARG NYDAAKRGPG GVWAAEAISN ARENIQRFFG RGAEDSLADQ AANEWGRSGK DPNHFRPAGL PEKY
Greater than 98.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The biological activity determined by its ability to down-regulate lipid biosynthesis in aortic smooth muscle cells. The effective concentration was found to be 4microm.
Human
His
Human SAA was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in 20mM Tris-HCl, pH 9.0 and 150mM NaCl.