Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100Z Protein
A cDNA sequence encoding the S100Z was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3270.00 CHF
Spezifikation
Name S100Z Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13409-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13409-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13409-1MG
1 mg
3270.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
S100Z Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
S100Z Human solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 50mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPTQLEMAMD TMIRIFHRYS GKERKRFKLS KGELKLLLQR ELTEFLSCQK ETQLVDKIVQ DLDANKDNEV DFNEFVVMVA ALTVACNDYF VEQLKKKGK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.