missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human S100G Protein

A cDNA sequence encoding the S100G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 7525.00 CHF

Spezifikation

Name S100G Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13407-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15963469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13407-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15973469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13407-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

S100G Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
S100G was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS TKKSPEELKRS TKKSPEELKR IFEKYAAKEG DPDQLSKDEL KLLIQAEFPS LLKGPNTLDD LFQELDKNGD GEVSFEEFQV LVKKISQ
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications