Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RYBP Protein
A cDNA sequence encoding the RYBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 23429
Name RYBP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol RYBP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13379-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13379-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13379-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
23429
Research Use Only
RYBP
Human
His
The RYBP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
RYBP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTMGDK KSPTRPKRQA KPAADEGFWD CSVCTFRNSA EAFKCSICDV RKGTSTRKPR INSQLVAQQV AQQYATPPPP KKEKKEKVEK QDKEKPEKDK EISPSVTKKN TNKKTKPKSD ILKDPPSEAN SIQSANATTK TSETNHTSRP RLKNVDRSTA QQLAVTVGNV TVIITDFKEK TRSSSTSSST VTSSAGSEQQ NQSSSGSEST DKGSSRSSTP KGDMSAVNDE SF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.