Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTN4IP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RTN4IP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | RTN4IP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983349
|
enQuireBio™
QP13369-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973349
|
enQuireBio™
QP13369-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963349
|
enQuireBio™
QP13369-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RTN4IP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RTN4IP1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTVMPAWV IDKYGKNEVL RFTQNMMMPI IHYPNEVIVK VHAASVNPID VNMRSGYGAT ALNMKRDPLH VKIKGEEFPL TLGRDVSGVV MECGLDVKYF KPGDEVWAAV PPWKQGTLSE FVVVSGNEVS HKPKSLTHTQ AASLPYVALT AWSAINKVGG LNDKNCTGKR VLILGASGGV GTFAIQVMKA WDAHVTAVCS QDASELVRKL GADDVIDYKS GSVEEQLKSL KPFDFILDNV GGSTETWAPD FLKKWSGATY VTLVTPFLLN MDRLGIADGM LQTGVTVGSK ALKHFWKGVH YRWAFFMASG PCLDDIAELV DAGKIRPVIE QTFPFSKVPE AFLKVERGHA RGKTVINVV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |